Print…
Propiolic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Acetylenecarboxylic Acid, 2-Propynoic acid
P0497-25G P0497-5G
TCIAP0497-25GEA 274 EUR
TCIAP0497-25G TCIAP0497-5G
Propiolic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Propiolic acid
Fórmula: C₃H₂O₂
Peso Molecular: 70.05 g/mol
Ponto de ebulição: 58°C
Ponto de Fusão: 18
Ponto de Inflamação: 58°C
Número MDL : MFCD00004360
Número CAS: 471-25-0
EINECS: 207-437-8
UN: 2920
ADR: 8 II
Merck Index: 14,07821
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=272daf1fe80474b2ecf8afe9ba282e0b0fbce593&vid=272daf1fe80474b2ecf8afe9ba282e0b0fbce593&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %