Print…
n-Propionato de propilo ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Propionic acid propyl ester
P0511-25ML P0511-500ML
TCIAP0511-25MLEA 16 EUR
TCIAP0511-25ML TCIAP0511-500ML
n-Propionato de propilo ≥98.0% (por GC)
n-Propionato de propilo
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 122°C
Densidade: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 27°C
Número MDL : MFCD00009373
Número CAS: 106-36-5
EINECS: 203-389-7
UN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07867
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9ce4cfa8ca10e74e4fb1ff9314ecdd666ab10b5&vid=b9ce4cfa8ca10e74e4fb1ff9314ecdd666ab10b5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %