Print…
Cloreto de N,N,N-trimetilanilínio ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Trimethylphenylammonium chloride, Phenyltrimethylammonium chloride
P0244-25G P0244-500G P0244-100G
TCIAP0244-25GEA 16 EUR
TCIAP0244-25G TCIAP0244-500G TCIAP0244-100G
Cloreto de N,N,N-trimetilanilínio ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Cloreto de N,N,N-trimetilanilínio
Fórmula: C₉H₁₄ClN
Ponto de Fusão: 246…247 °C
Número MDL : MFCD00011790
Número CAS: 138-24-9
EINECS: 205-319-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11b43b550cb24c08a226f710fd2b200983978051&vid=11b43b550cb24c08a226f710fd2b200983978051&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency