Print…
N,N,N-Trimethylanilinium bromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
P0243-25G P0243-500G P0243-100G
TCIAP0243-25GEA 20 EUR
TCIAP0243-25G TCIAP0243-500G TCIAP0243-100G
N,N,N-Trimethylanilinium bromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N,N,N-Trimethylanilinium bromide
Fórmula: C₉H₁₄BrN
Ponto de Fusão: 214 °C
Número MDL : MFCD00011788
Número CAS: 16056-11-4
EINECS: 240-202-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45d0e3ecea0f8007ef0b453ac823b59ec0adbaf3&vid=45d0e3ecea0f8007ef0b453ac823b59ec0adbaf3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency