Print…
Methyl phenylpropiolate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2080-25G M2080-5G
TCIAM2080-25GEA 409 EUR
TCIAM2080-25G TCIAM2080-5G
Methyl phenylpropiolate ≥98.0% (por GC)
Methyl phenylpropiolate
Fórmula: C₁₀H₈O₂
Ponto de ebulição: 103°C
Ponto de Fusão: 26 °C
Densidade: 1,083 g/cm³ (25 °C)
Número MDL : MFCD00041685
Número CAS: 4891-38-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=179c0b035dfb3fa3b575e796d9de4957e0395074&vid=179c0b035dfb3fa3b575e796d9de4957e0395074&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %