Print…
Phenylpropiolic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
P0610-25G P0610-5G
TCIAP0610-25GEA 188 EUR
TCIAP0610-25G TCIAP0610-5G
Phenylpropiolic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Phenylpropiolic acid
Fórmula: C₉H₆O₂
Ponto de ebulição: 294 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 135…138 °C
Densidade: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00004361
Número CAS: 637-44-5
EINECS: 211-285-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb2406578d2aef09fda849828371685b915418b4&vid=fb2406578d2aef09fda849828371685b915418b4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 137.0 to 140.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency