Print…
Formato de pentilo ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0049-25ML F0049-500ML
TCIAF0049-25MLEA 17 EUR
TCIAF0049-25ML TCIAF0049-500ML
Formato de pentilo ≥95.0% (por GC)
Formato de pentilo
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 130°C
Ponto de Fusão: –73 °C
Densidade: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 32°C
Número MDL : MFCD00040440
Número CAS: 638-49-3
EINECS: 211-340-6
UN: 1109
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=776e857046ad692a1cc144e1f8188b6d1d49a97b&vid=776e857046ad692a1cc144e1f8188b6d1d49a97b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %