Print…
Hexyl formate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Formic acid hexyl ester, n-Hexyl formate
H1271-25ML H1271-500ML
TCIAH1271-25MLEA 16 EUR
TCIAH1271-25ML TCIAH1271-500ML
Hexyl formate ≥98.0% (por GC)
Hexyl formate
Fórmula: C₇H₁₄O₂
Peso Molecular: 130.19 g/mol
Ponto de ebulição: 156°C
Ponto de Fusão: –63°C
Ponto de Inflamação: 48°C
Número MDL : MFCD00046146
Número CAS: 629-33-4
EINECS: 211-087-1
UN: 3272
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e06d3ba1a312902ed2737d827226d57c6060399&vid=6e06d3ba1a312902ed2737d827226d57c6060399&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %