Print…
Ethoxytrimethylsilane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Trimethyl(ethoxy)silane
T1394-25ML T1394-250ML
TCIAT1394-25MLEA 29 EUR
TCIAT1394-25ML TCIAT1394-250ML
Ethoxytrimethylsilane ≥98.0% (por GC)
Ethoxytrimethylsilane
Fórmula: C₅H₁₄OSi
Peso Molecular: 118.25 g/mol
Ponto de ebulição: 75°C
Ponto de Fusão: -83
Ponto de Inflamação: –18°C
Número MDL : MFCD00009069
Número CAS: 1825-62-3
EINECS: 217-370-6
UN: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51728be01ee1bdf191b77338f2bb080ec2d0d749&vid=51728be01ee1bdf191b77338f2bb080ec2d0d749&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %