Print…
N,O-Bis(trimetilsilil)acetamida ≥80.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: BSA, Silyl Derivatisation, Trimethylsilyl N-(trimethylsilyl)acetimidate, Trimethylsilyl N-trimethylsilylacetamidate
B0511-10ML B0511-100ML
TCIAB0511-10MLEA 17 EUR
TCIAB0511-10ML TCIAB0511-100ML
N,O-Bis(trimetilsilil)acetamida ≥80.0% (por GC)
N,O-Bis(trimetilsilil)acetamida
Fórmula: C₈H₂₁NOSi₂
Peso Molecular: 203.43 g/mol
Ponto de ebulição: 73°C
Ponto de Fusão: 24
Ponto de Inflamação: 42°C
Número MDL : MFCD00008270
Número CAS: 10416-59-8
EINECS: 233-892-7
UN: 2920
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=398d83b7a7918ced1e71e5c5e72278108f80ee5a&vid=398d83b7a7918ced1e71e5c5e72278108f80ee5a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %
Effect test of TMS derivatization Effective as derivatization agent DL-Threonine