Print…
Acetato de 2-(2-Butoxietoxi)etilo ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Diethyleneglycolmonobutyletheracetate, Diethylene glycol monobutyl ether acetate
D0499-25ML D0499-500ML
TCIAD0499-25MLEA 16 EUR
TCIAD0499-25ML TCIAD0499-500ML
Acetato de 2-(2-Butoxietoxi)etilo ≥98.0% (por GC)
Acetato de 2-(2-Butoxietoxi)etilo
Fórmula: C₁₀H₂₀O₄
Peso Molecular: 204.27 g/mol
Ponto de ebulição: 247°C
Ponto de Fusão: –32°C
Ponto de Inflamação: 124°C
Número MDL : MFCD00009458
Número CAS: 124-17-4
EINECS: 204-685-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d25ea0275f7af81671770dc76ffda92d36a36a14&vid=d25ea0275f7af81671770dc76ffda92d36a36a14&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %