Print…
Dimethyl sulphone ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Methyl sulphone, Dimethylsulphone
M1239-25G M1239-500G
TCIAM1239-25GEA 16 EUR
TCIAM1239-25G TCIAM1239-500G
Dimethyl sulphone ≥99.0% (por GC)
Dimethyl sulphone
Fórmula: C₂H₆O₂S
Ponto de ebulição: 238°C
Ponto de Fusão: 107…110 °C
Densidade: 1,17 g/cm³ (110 °C)
Número MDL : MFCD00007566
Número CAS: 67-71-0
EINECS: 200-665-9
Merck Index: 14,03258
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=398fd01b744f4bfee84672b994bc679d2b8e7eb1&vid=398fd01b744f4bfee84672b994bc679d2b8e7eb1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C