Print…
Methyl dichloroacetate ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D0309-25G D0309-500G
TCIAD0309-25GEA 16 EUR
TCIAD0309-25G TCIAD0309-500G
Methyl dichloroacetate ≥99.0% (por GC)
Methyl dichloroacetate
Fórmula: C₃H₄Cl₂O₂
Ponto de ebulição: 143°C
Ponto de Fusão: –52 °C
Densidade: 1,3774 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 72°C
Número MDL : MFCD00000843
Número CAS: 116-54-1
EINECS: 204-146-8
UN: 2299
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=047457e9ebee77c7595a73cfecb18a77bd2ebdcb&vid=047457e9ebee77c7595a73cfecb18a77bd2ebdcb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %