Print…
Bis(dimethylamino)dimethylsilane ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
B2150-25ML B2150-250ML
TCIAB2150-25MLEA 29 EUR
TCIAB2150-25ML TCIAB2150-250ML
Bis(dimethylamino)dimethylsilane ≥97.0% (por GC)
Bis(dimethylamino)dimethylsilane
Fórmula: C₆H₁₈N₂Si
Ponto de ebulição: 128°C
Ponto de Fusão: –98 °C
Densidade: 0,809 g/cm³ (22 °C)
Ponto de Inflamação: -7°C
Número MDL : MFCD00008296
Número CAS: 3768-58-9
EINECS: 223-200-1
UN: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2579e2a13d55841f64041503a58817ed00b1c54b&vid=2579e2a13d55841f64041503a58817ed00b1c54b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %