Print…
Methyl cyanoacetate ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-cyanoacetate
C0442-25ML C0442-500ML
TCIAC0442-25MLEA 16 EUR
TCIAC0442-25ML TCIAC0442-500ML
Methyl cyanoacetate ≥99.0% (por GC)
Methyl cyanoacetate
Fórmula: C₄H₅NO₂
Peso Molecular: 99.09 g/mol
Ponto de ebulição: 205°C
Ponto de Fusão: -22.5
Ponto de Inflamação: 105°C
Número MDL : MFCD00001939
Número CAS: 105-34-0
EINECS: 203-288-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4c13175831c725cfb77cfca4485515db901a8dc&vid=d4c13175831c725cfb77cfca4485515db901a8dc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %