Print…
Cianoacetato de etilo ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C0441-25G C0441-500G
TCIAC0441-25GEA 20 EUR
TCIAC0441-25G TCIAC0441-500G
Cianoacetato de etilo ≥99.0% (por GC)
Cianoacetato de etilo
Fórmula: C₅H₇NO₂
Peso Molecular: 113.12 g/mol
Ponto de ebulição: 209
Ponto de Fusão: -22
Ponto de Inflamação: 110°C
Número MDL : MFCD00001940
Número CAS: 105-56-6
EINECS: 203-309-0
Merck Index: 14,03786
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dbe76ab860a87e843e238db979e99be310bead7&vid=4dbe76ab860a87e843e238db979e99be310bead7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %