Print…
Butyl cyanoacetate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Cyanoacetic acid butyl ester
C0440-25G C0440-500G
TCIAC0440-25GEA 18 EUR
TCIAC0440-25G TCIAC0440-500G
Butyl cyanoacetate ≥98.0% (por GC)
Butyl cyanoacetate
Fórmula: C₇H₁₁NO₂
Peso Molecular: 141.17 g/mol
Ponto de ebulição: 231°C
Ponto de Fusão: -80
Ponto de Inflamação: 112°C
Número MDL : MFCD00001941
Número CAS: 5459-58-5
EINECS: 226-730-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7afc9a7c2af235731c3df203be9c70be1c0cd2e6&vid=7afc9a7c2af235731c3df203be9c70be1c0cd2e6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %