Print…
Isopropyl cyanoacetate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Isopropyl 2-cyanoacetate
C1001-25ML C1001-500ML
TCIAC1001-25MLEA 17 EUR
TCIAC1001-25ML TCIAC1001-500ML
Isopropyl cyanoacetate ≥97.0% (por GC)
Isopropyl cyanoacetate
Fórmula: C₆H₉NO₂
Peso Molecular: 127.14 g/mol
Ponto de ebulição: 206°C
Ponto de Inflamação: 99°C
Número MDL : MFCD00019842
Número CAS: 13361-30-3
EINECS: 236-421-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f119e069ce51c02523dc5d2fdfc2ef18ad4b552&vid=6f119e069ce51c02523dc5d2fdfc2ef18ad4b552&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %