Print…
tert-Butyl cyanoacetate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl 2-cyanoacetate
C1441-25ML C1441-250ML
TCIAC1441-25MLEA 34 EUR
TCIAC1441-25ML TCIAC1441-250ML
tert-Butyl cyanoacetate ≥97.0% (por GC)
tert-Butyl cyanoacetate
Fórmula: C₇H₁₁NO₂
Peso Molecular: 141.17 g/mol
Ponto de ebulição: 108°C
Ponto de Inflamação: 91°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001938
Número CAS: 1116-98-9
EINECS: 214-243-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b09454963deb1bbfecab9dcaee9ad487502097f&vid=6b09454963deb1bbfecab9dcaee9ad487502097f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %