Print…
Allyl cyanoacetate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Cyanoacetic acid Allyl Ester, Allyl Cyanoacetate, Allyl 2-cyanoacetate, Cyanoacetic acid allyl ester
C1039-25G C1039-500G
TCIAC1039-25GEA 35 EUR
TCIAC1039-25G TCIAC1039-500G
Allyl cyanoacetate ≥97.0% (por GC)
Allyl cyanoacetate
Fórmula: C₆H₇NO₂
Peso Molecular: 125.13 g/mol
Ponto de ebulição: 101°C
Ponto de Fusão: -40
Ponto de Inflamação: 91
Número MDL : MFCD00013817
Número CAS: 13361-32-5
EINECS: 236-423-4
UN: 3276
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d8e3551272b84bc05bac392a00a3bd2d1497e0b&vid=1d8e3551272b84bc05bac392a00a3bd2d1497e0b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %