Print…
Maleimide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1H-Pyrrole-2,5-dione
M0018-25G M0018-5G
TCIAM0018-25GEA 150 EUR
TCIAM0018-25G TCIAM0018-5G
Maleimide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Maleimide
Fórmula: C₄H₃NO₂
Ponto de ebulição: 125°C
Ponto de Fusão: 90…93 °C
Densidade: 1,2493 g/cm³ (106 °C)
Número MDL : MFCD00005494
Número CAS: 541-59-3
EINECS: 208-787-4
UN: 2923
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d318089a16121dcd366c3a85e93bdbeedfff951b&vid=d318089a16121dcd366c3a85e93bdbeedfff951b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 95.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency