Print…
N-Methylmaleimide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
M0807-25G M0807-500G M0807-100G
TCIAM0807-25GEA 101 EUR
TCIAM0807-25G TCIAM0807-500G TCIAM0807-100G
N-Methylmaleimide ≥98.0% (por GC)
N-Methylmaleimide
Fórmula: C₅H₅NO₂
Ponto de ebulição: 194 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 70…75 °C
Número MDL : MFCD00005508
Número CAS: 930-88-1
EINECS: 213-226-1
UN: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5f272fb7ef39a6f9d2c21fac3622956bf6f9953&vid=d5f272fb7ef39a6f9d2c21fac3622956bf6f9953&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 98.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency