Print…
cis-3-Nonen-1-ol ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (Z)-3-Nonen-1-ol, cis-3-Nonen-1-ol
N0588-10ML N0588-25ML
TCIAN0588-10MLEA 135 EUR
TCIAN0588-10ML TCIAN0588-25ML
cis-3-Nonen-1-ol ≥95.0% (por GC)
cis-3-Nonen-1-ol
Fórmula: C₉H₁₈O
Peso Molecular: 142.24 g/mol
Ponto de ebulição: 109°C
Ponto de Inflamação: 102°C
Número MDL : MFCD00010314
Número CAS: 10340-23-5
EINECS: 233-735-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b60d550ded9b4ca5cca492f119519e4b5424613&vid=6b60d550ded9b4ca5cca492f119519e4b5424613&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %