Print…
N-Ethylmaleimide (NEM) ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: N-Ethylmaleimide, 1-Ethyl-1H-pyrrole-2,5-dione
E0136-1G E0136-25G E0136-5G
TCIAE0136-1GEA 16 EUR
TCIAE0136-1G TCIAE0136-25G TCIAE0136-5G
N-Ethylmaleimide (NEM) ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
N-Ethylmaleimide (NEM)
Fórmula: C₆H₇NO₂
Ponto de ebulição: 210°C
Ponto de Fusão: 46 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005509
Número CAS: 128-53-0
EINECS: 204-892-4
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,03822
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75684be9e71dcccdae31ec13c778b28fdaa66756&vid=75684be9e71dcccdae31ec13c778b28fdaa66756&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 47.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency