Print…
Phenyl chloroformate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
C0649-25ML C0649-500ML C0649-100ML
TCIAC0649-25MLEA 16 EUR
TCIAC0649-25ML TCIAC0649-500ML TCIAC0649-100ML
Phenyl chloroformate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Phenyl chloroformate
Fórmula: C₇H₅ClO₂
Peso Molecular: 156.57 g/mol
Ponto de ebulição: 187°C
Ponto de Fusão: -28
Ponto de Inflamação: 78°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000637
Número CAS: 1885-14-9
EINECS: 217-547-8
UN: 2746
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01a650cb736687f9dd53916fea56d76ab98e44f1&vid=01a650cb736687f9dd53916fea56d76ab98e44f1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %