Print…
tert-Butyl chloroacetate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C1267-25ML C1267-500ML
TCIAC1267-25MLEA 22 EUR
TCIAC1267-25ML TCIAC1267-500ML
tert-Butyl chloroacetate ≥97.0% (por GC)
tert-Butyl chloroacetate
Fórmula: C₆H₁₁ClO₂
Ponto de ebulição: 60°C
Densidade: 1,053 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 28°C
Número MDL : MFCD00000930
Número CAS: 107-59-5
EINECS: 203-506-1
UN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 14,01563
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc20e6cd3c9d4c39b6f7258f53745c8a17f2dfa1&vid=dc20e6cd3c9d4c39b6f7258f53745c8a17f2dfa1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %