Print…
tert-Butyl bromoacetate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Bromoacetic tert-butyl ester
B1473-25G B1473-250G
TCIAB1473-25GEA 28 EUR
TCIAB1473-25G TCIAB1473-250G
tert-Butyl bromoacetate ≥98.0% (por GC)
tert-Butyl bromoacetate
Fórmula: BrCH₂COOC(CH₃)₂
Peso Molecular: 195.06 g/mol
Ponto de ebulição: 76°C
Ponto de Inflamação: 49°C
Número MDL : MFCD00000188
Número CAS: 5292-43-3
EINECS: 226-133-6
UN: 2924
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f4d7c239c54edfaeb33138007fbb73ab7f1ebec&vid=1f4d7c239c54edfaeb33138007fbb73ab7f1ebec&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %