Print…
9-Anthracenemethanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
H0670-25G H0670-250G
TCIAH0670-25GEA 94 EUR
TCIAH0670-25G TCIAH0670-250G
9-Anthracenemethanol ≥98.0% (por GC)
9-Anthracenemethanol
Fórmula: C₁₅H₁₂O
Ponto de ebulição: 371 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 162…164 °C
Densidade: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00001264
Número CAS: 1468-95-7
EINECS: 215-998-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f739f8a4448ddee91d70e068e0615db2b71ee61&vid=4f739f8a4448ddee91d70e068e0615db2b71ee61&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 167.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity