Print…
5-Metilfenazino metil sulfato ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: PMS, 5-Methylphenazin-5-ium methyl sulphate, Phenazine methosulphate, Phenazine methylsulphate
H56718.06 H56718.14
H56718.06EA 202 EUR
H56718.06 H56718.14
5-Metilfenazino metil sulfato ≥98%
5-Methylphenazinium methyl sulphate
Purity: 98+% CAS No.: 299-11-6 Molecular Formula: C13H11N2.CH3SO4 Formula Weight: 306.34 Storage Temperature: -30°C to -10°C
Fórmula: C₁₄H₁₄N₂O₄S
Peso Molecular: 306.34 g/mol
Ponto de Fusão: 198
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00011923
Número CAS: 299-11-6
EINECS: 206-072-1
Merck Index: 12,06185