Print…
5-Methoxy-2-methylindole ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
M0730-1G M0730-5G
TCIAM0730-1GEA 104 EUR
TCIAM0730-1G TCIAM0730-5G
5-Methoxy-2-methylindole ≥99.0% (por GC)
5-Methoxy-2-methylindole
Fórmula: C₁₀H₁₁NO
Ponto de ebulição: 145°C
Ponto de Fusão: 89 °C
Número MDL : MFCD00005620
Número CAS: 1076-74-0
EINECS: 214-066-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4115a018ed00745087213a4027c2631da1f93465&vid=4115a018ed00745087213a4027c2631da1f93465&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 86.0 to 89.0 deg-C