Print…
Indole-5-carbaldehyd ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
I0674-25G I0674-5G
TCIAI0674-25GEA 412 EUR
TCIAI0674-25G TCIAI0674-5G
Indole-5-carbaldehyd ≥98.0% (por GC)
Indole-5-carbaldehyd
Fórmula: C₉H₇NO
Número MDL : MFCD02093664
Número CAS: 1196-69-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c7d20686ccd879e0946a2e05ebcac310b7f925b&vid=7c7d20686ccd879e0946a2e05ebcac310b7f925b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C