Print…
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
F0716-1G F0716-5G
TCIAF0716-1GEA 35 EUR
TCIAF0716-1G TCIAF0716-5G
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₆FNO₂
Peso Molecular: 179.15 g/mol
Ponto de Fusão: 249°C
Número MDL : MFCD00005612
Número CAS: 399-76-8
EINECS: 206-919-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30486776ec9585b45363e7fbdc733c0303a0f1b6&vid=30486776ec9585b45363e7fbdc733c0303a0f1b6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %