Print…
5-Chlorovaleryl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 5-Chlorovaleroyl chloride, 5-Chloropentanoyl chloride
C1789-25G C1789-5G
TCIAC1789-25GEA 55 EUR
TCIAC1789-25G TCIAC1789-5G
5-Chlorovaleryl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
5-Chlorovaleryl chloride
Fórmula: C₅H₈Cl₂O
Peso Molecular: 155.02 g/mol
Ponto de Inflamação: 90°C
Número MDL : MFCD00000758
Número CAS: 1575-61-7
EINECS: 216-403-1
UN: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e5ce0237f41a86ab23cef4fef6baf7117f57b0b&vid=4e5ce0237f41a86ab23cef4fef6baf7117f57b0b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %