5-Chlorovaleryl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
5-Chlorovaleroyl chloride, 5-Chloropentanoyl chloride
H56237.22
H56237.18
H56237.22EA
447
EUR
H56237.22
H56237.18
5-Chlorovaleryl chloride ≥98%
5-Chlorovaleryl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 1575-61-7
Molecular Formula: C5H8Cl2O
Formula Weight: 155.02
Flash Point: 91°(196°F)
Refractive Index: 1.464
Boiling Point: 38-39°
Beilstein Reference: 1745182
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000758
Fórmula:
C₅H₈Cl₂O Peso Molecular: 155.02 g/mol Ponto de ebulição: 38…39 °C Densidade: 1.2 Ponto de Inflamação: 91 °C (196 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000758 Número CAS: 1575-61-7 EINECS: 216-403-1 UN: 3265 ADR: 8 II |