Print…
5-Chloro-2-methylindole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C1761-1G C1761-5G
TCIAC1761-1GEA 43 EUR
TCIAC1761-1G TCIAC1761-5G
5-Chloro-2-methylindole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
5-Chloro-2-methylindole
Fórmula: C₉H₈ClN
Ponto de ebulição: 140°C
Ponto de Fusão: 129 °C
Número MDL : MFCD00005619
Número CAS: 1075-35-0
EINECS: 214-052-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cfb0f923cd302af0e1eef47d74b255e5194e04f&vid=0cfb0f923cd302af0e1eef47d74b255e5194e04f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C