Print…
5-Chloroindole-2-carboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Chloro-1H-indole-2-carboxylic acid
C1868-25G C1868-5G
TCIAC1868-25GEA 241 EUR
TCIAC1868-25G TCIAC1868-5G
5-Chloroindole-2-carboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
5-Chloroindole-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₆ClNO₂
Ponto de Fusão: 290°C
Número MDL : MFCD00005613
Número CAS: 10517-21-2
EINECS: 234-050-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f3bf3e42fb770f33fcf93c9b6c6640d89d8898c&vid=4f3bf3e42fb770f33fcf93c9b6c6640d89d8898c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %