Print…
5-Chlorouracil ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 5-Chloropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Chlorouracil
C0969-25G C0969-5G
TCIAC0969-25GEA 79 EUR
TCIAC0969-25G TCIAC0969-5G
5-Chlorouracil ≥98.0% (por análise titulométrica)
5-Chlorouracil
Fórmula: C₄H₃ClN₂O₂
Ponto de Fusão: > 300 °C
Número MDL : MFCD00006019
Número CAS: 1820-81-1
EINECS: 217-339-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=155ccdc5237004981be8455c6c17fd6105b1657c&vid=155ccdc5237004981be8455c6c17fd6105b1657c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in NH3aq. almost transparency