Print…
5-Amino-1H-indazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1H-Indazol-5-amine, Indazol-5-amine, 5-Amino-1H-indazole, 5-Aminoindazole, 1H-Indazol-5-ylamine, Indazol-5-ylamine
A0797-25G A0797-5G
TCIAA0797-25GEA 201 EUR
TCIAA0797-25G TCIAA0797-5G
5-Amino-1H-indazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
5-Amino-1H-indazole
Fórmula: C₇H₇N₃
Ponto de ebulição: 345 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 183 °C
Número MDL : MFCD00037975
Número CAS: 19335-11-6
EINECS: 242-971-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a35335b28ae078ca851ab1c6f8106a2751d2123&vid=8a35335b28ae078ca851ab1c6f8106a2751d2123&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 176.0 to 181.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency