Print…
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine ≥98.0% (por base de azoto total)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,6-Dichloropyrimidin-5-ylamine
A1395-1G A1395-25G A1395-5G
TCIAA1395-1GEA 16 EUR
TCIAA1395-1G TCIAA1395-25G TCIAA1395-5G
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine ≥98.0% (por base de azoto total)
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Fórmula: C₄H₃Cl₂N₃
Ponto de ebulição: 262 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 147 °C
Número MDL : MFCD00006108
Número CAS: 5413-85-4
EINECS: 226-503-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80aa14359e8853901910a77339d409764d04447a&vid=80aa14359e8853901910a77339d409764d04447a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 147.0 deg-C