Print…
5-(2-Bromophenyl)-1H-tetrazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B2577-25G B2577-5G
TCIAB2577-25GEA 125 EUR
TCIAB2577-25G TCIAB2577-5G
5-(2-Bromophenyl)-1H-tetrazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
5-(2-Bromophenyl)-1H-tetrazole
Fórmula: C₇H₅BrN₄
Ponto de Fusão: 183…184 °C
Número MDL : MFCD00151799
Número CAS: 73096-42-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80bb7015d0217a54ef84e086e69848fd6e2196ab&vid=80bb7015d0217a54ef84e086e69848fd6e2196ab&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 180.0 to 184.0 deg-C