Print…
Ethyl levulinate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
L0120-25ML L0120-500ML L0120-100ML
TCIAL0120-25MLEA 16 EUR
TCIAL0120-25ML TCIAL0120-500ML TCIAL0120-100ML
Ethyl levulinate ≥98.0% (por GC)
Ethyl levulinate
Fórmula: C₇H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 93 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 100°C
Número MDL : MFCD00009209
Número CAS: 539-88-8
EINECS: 208-728-2
Merck Index: 14,03819
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55dcd17cabb256540674f164a8929df989dc4060&vid=55dcd17cabb256540674f164a8929df989dc4060&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %