Print…
Butyl levulinate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Levulinic acid butyl ester, 4-Oxovaleric acid butyl ester, Butyl 4-oxovalerate
L0138-25ML L0138-500ML
TCIAL0138-25MLEA 18 EUR
TCIAL0138-25ML TCIAL0138-500ML
Butyl levulinate ≥98.0% (por GC)
Butyl levulinate
Fórmula: C₉H₁₆O₃
Peso Molecular: 172.22 g/mol
Ponto de ebulição: 237°C
Ponto de Inflamação: 120°C
Número MDL : MFCD00009449
Número CAS: 2052-15-5
EINECS: 218-143-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=108c1848fd1a78d73871b0ff44fa522268494d8d&vid=108c1848fd1a78d73871b0ff44fa522268494d8d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %