Print…
4-Nitrophthalic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
N0244-25G N0244-500G
TCIAN0244-25GEA 27 EUR
TCIAN0244-25G TCIAN0244-500G
4-Nitrophthalic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-Nitrophthalic acid
Fórmula: C₈H₅NO₆
Peso Molecular: 211.13 g/mol
Número MDL : MFCD00007252
Número CAS: 610-27-5
EINECS: 210-215-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72601282d46f4590dc99d0c14c098eb0286cf484&vid=72601282d46f4590dc99d0c14c098eb0286cf484&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency