Print…
Methyl-p-toluate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T0297-25G T0297-500G
TCIAT0297-25GEA 18 EUR
TCIAT0297-25G TCIAT0297-500G
Methyl-p-toluate ≥98.0% (por GC)
Methyl-p-toluate
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Ponto de ebulição: ~ 217 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 33…34 °C
Densidade: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 89 °C
Número MDL : MFCD00008441
Número CAS: 99-75-2
EINECS: 202-784-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f6bac75cef36f8d38953396dda54760aac0fe28&vid=3f6bac75cef36f8d38953396dda54760aac0fe28&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %