Print…
Ethyl-p-toluate ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Ethyl 4-methylbenzoate, Ethyl-4-methylbenzoate, 4-Methylbenzoic acid ethyl ester, 4-Toluic acid ethyl ester, p-Toluic acid ethyl ester
T0295-25G T0295-500G
TCIAT0295-25GEA 21 EUR
TCIAT0295-25G TCIAT0295-500G
Ethyl-p-toluate ≥99.0% (por GC)
Ethyl-p-toluate
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 232°C
Densidade: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 118°C
Número MDL : MFCD00009117
Número CAS: 94-08-6
EINECS: 202-301-4
Merck Index: 14,03840
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9a1c19acfc3be7ea5b1e076289e586fb37ce0bc&vid=e9a1c19acfc3be7ea5b1e076289e586fb37ce0bc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %