Print…
4-Formylbenzoic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
T0011-25G T0011-500G T0011-100G
TCIAT0011-25GEA 40 EUR
TCIAT0011-25G TCIAT0011-500G TCIAT0011-100G
4-Formylbenzoic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
4-Formylbenzoic acid
Fórmula: C₈H₆O₃
Ponto de ebulição: 306 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 256°C
Número MDL : MFCD00006951
Número CAS: 619-66-9
EINECS: 210-607-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4afaee977ee451a2cc2afe7e876286ee53a5e7a&vid=f4afaee977ee451a2cc2afe7e876286ee53a5e7a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency