Print…
Indole-4-carbaldehyd ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
I0712-1G I0712-5G
TCIAI0712-1GEA 71 EUR
TCIAI0712-1G TCIAI0712-5G
Indole-4-carbaldehyd ≥98.0% (por GC)
Indole-4-carbaldehyd
Fórmula: C₉H₇NO
Número MDL : MFCD01632221
Número CAS: 1074-86-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6598f0cd0b8417b0187f268bd0681924fdbe46ee&vid=6598f0cd0b8417b0187f268bd0681924fdbe46ee&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 145.0 deg-C