Print…
Heptyl-4-hydroxybenzoate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Heptylparaben, n-Heptyl 4-hydroxybenzoate, Heptyl parahydroxybenzoate, 4-Hydroxybenzoic acid heptyl ester
H0212-25G H0212-500G H0212-100G
TCIAH0212-25GEA 37 EUR
TCIAH0212-25G TCIAH0212-500G TCIAH0212-100G
Heptyl-4-hydroxybenzoate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Heptyl-4-hydroxybenzoate
Fórmula: C₁₄H₂₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016481
Número CAS: 1085-12-7
EINECS: 214-115-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f98e2993ed292483ae5ff759f4627ad1fb165d4f&vid=f98e2993ed292483ae5ff759f4627ad1fb165d4f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 50.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency