Print…
Isopropyl-4-hydroxybenzoate ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Isopropylparaben, Isopropyl parahydroxybenzoate, Isopropyl p-Hydroxybenzoate, 4-Hydroxybenzoic acid isopropyl ester, Isopropyl Paraben, Isopropyl 4-Hydroxybenzoate
H0494-25G H0494-500G H0494-100G
TCIAH0494-25GEA 19 EUR
TCIAH0494-25G TCIAH0494-500G TCIAH0494-100G
Isopropyl-4-hydroxybenzoate ≥99.0% (por análise titulométrica)
Isopropyl-4-hydroxybenzoate
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 160°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016468
Número CAS: 4191-73-5
EINECS: 224-069-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3592d551548ab1d70014ccdc0ae8aef28a323a7&vid=a3592d551548ab1d70014ccdc0ae8aef28a323a7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to flake
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 84.0 to 87.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency