Print…
5-Methyl-2-thiouracil ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
M0994-10G M0994-25G
TCIAM0994-10GEA 81 EUR
TCIAM0994-10G TCIAM0994-25G
5-Methyl-2-thiouracil ≥98.0% (por análise titulométrica)
5-Methyl-2-thiouracil
Fórmula: C₅H₆N₂OS
Ponto de ebulição: 367 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 265 °C
Densidade: 1,49 g/cm³ (22 °C)
Número MDL : MFCD00009777
Número CAS: 636-26-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79b2680dbde22b07083f2af1500160f88c0ff5f1&vid=79b2680dbde22b07083f2af1500160f88c0ff5f1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency